Learn More
Ansell™ Tablier de protection de chimiothérapie BioClean™ BioClean-C avec manchettes
Description
- Coutures soudées par ultrasons avec ruban de protection
- Ruban adhésif à l’arrière
- Fixation réglable du col
- Matériau CleanTough léger peu pelucheux
- Matériau bleu BioClean-C CleanTough et manchettes en polyester 100 %
- Testés selon la norme de perméation ASTM F739-12
- Sans silicone
- Fabriqué dans un établissement titulaire des certifications ISO 9001:2015 et Module d (EU)2016/425
- Conformes à la catégorie 3 - Règlementation en matière d’équipements de protection individuelle (UE) 2016/425
- Testés conformément à la norme EN ISO13034:2005 Vêtements de protection + A1:2009 contre les produits chimiques liquides (type PB [6])
- Testés conformément à la norme EN 14325 en matière de vêtements de protection contre les produits chimiques
- Testés selon la norme de perméation ASTM F739-12
- Traités dans un environnement ISO classe 4 certifié NEBB.
- Testés conformément aux normes : EN 530, Résistance à l’abrasion ; EN 6530, Résistance à la pénétration de liquides ; EN 13934-1, Résistance à la traction ; EN 9073-4, Résistance aux déchirures trapézoïdales ; EN 863, Résistance à la perforation ; et EN 13935-2, Solidité des coutures
- Stérilisés conformément à la norme ISO 11137-1:2006
Spécification
Spécification
| Dimensions | Standard |
| Matériau | Polyester |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Type de bouchon | Ceintures |
| Stérilité | Stérile |
| Type de manchette | Élastique |
| Résistance | Test = Résistance à l’abrasion - Résultat = 10 à 100 cycles - Classe de performance (EN 14325) = 1 ; Test = Résistance aux déchirures trapézoïdales - Résultat MD 50,6 N - Classe de performance (EN 14325) = 3 ; Test = Résistance aux déchirures trapézoïdales - Résultat CD 32,3 N - Classe de performance (EN 14325) = 2 |
| Type de couture | Collage par ultrasons et ruban adhésif |
Trois (3) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.