Learn More
Ansell BioClean Tablier de protection pour chimiothérapie BCAS avec manches - Non stérile
Code produit 18017651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Tablier de protection pour la chimiothérapie
Conditionnement:
40 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
18017651 Tablier de protection pour la chimiothérapie 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18017651 Fournisseur Ansell Code fournisseur BCASXL
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
CleanTough matériau peu pelucheux et léger. Les coutures soudées par ultrasons offrent une résistance et une protection accrues.
  • Protection assurée : Le BioClean-C™ Le tablier à manches BCAS est un choix idéal comme tablier de protection pour la chimiothérapie, car il est testé contre un large éventail de médicaments de chimiothérapie.
  • Réduction des risques de contamination : Ce tablier de protection est fabriqué dans un matériau léger et peu pelucheux.
  • Résistance accrue : collé par ultrasons avec un ruban protecteur, ce tablier est idéal pour se protéger des médicaments de chimiothérapie.
  • Ajustement amélioré : Grâce à une fermeture réglable au niveau du cou et à des attaches à l'arrière, il permet à celui ou celle qui le porte de trouver un ajustement confortable et constant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tablier de protection pour la chimiothérapie
Dimensions XL
Matériau Polyéthylène, Laminé en Polypropylène non tissé
Couleur Bleu
Jetable Usage limité
Type de bouchon Lazos integrales
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Administración de medicamentos, manipulación de productos químicos, mezcla, preparación de compuestos sólidos y/o líquidos, mezcla de productos químicos.
Dimensions (L x l) 108-116 cm (42 in - 45 in) x 182 - 188 cm (6 pies 0 in - 6 pies 2 in)
Modèle Avec manches
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)
Certifications / conformité (Europe) ASTM F739, CE 0598, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 14325, Protección corporal parcial únicamente, Categoría III, EN 13034:2005 + A1:2009