Learn More
Ansell BioClean-C™ Tabliers de protection avec manches BCAS
Code produit 15238108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Conditionnement:
40 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15238108 Standard 40 pièces
15248108 Moyen 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Veuillez consulter le pack de validation du produit ou contacter le service client d’Ansell pour obtenir des données spécifiques sur l’utilisation de vêtements avec des médicaments cytotoxiques. Les vêtements utilisés pour la protection contre ces médicam
Code produit 15238108 Fournisseur Ansell Code fournisseur BCASS
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Veuillez consulter le pack de validation du produit ou contacter le service client d’Ansell pour obtenir des données spécifiques sur l’utilisation de vêtements avec des médicaments cytotoxiques. Les vêtements utilisés pour la protection contre ces médicam
Le tablier non stérile avec manches de protection est un choix idéal pour l'administration de médicaments, la manipulation de produits chimiques et le mélange ou la préparation de solides et de liquides. Testé avec un large éventail de médicaments de chimiothérapie.
  • Testé selon la norme de perméation
  • ASTM F739-12
  • Coutures soudées par ultrasons avec ruban de protection
  • Ruban adhésif à l’arrière
  • Fixation réglable du col
  • Matériau CleanTough léger peu pelucheux
  • Sans silicone
  • Fabriqué dans un établissement titulaire des certifications ISO 9001:2015 et Module d (EU)2016/425
  • Conformes à la catégorie 3 - Règlementation en matière d’équipements de protection individuelle (UE) 2016/425
  • Testés conformément à la norme EN ISO13034:2005 Vêtements de protection + A1:2009 contre les produits chimiques liquides (type PB [6])
  • Testés conformément à la norme EN 14325 en matière de vêtements de protection contre les produits chimiques
  • Testés selon la norme de perméation ASTM F739-12
  • Traités dans un environnement ISO classe 4 certifié NEBB.
  • Testés conformément aux normes : EN 530, Résistance à l’abrasion ; EN 6530, Résistance à la pénétration de liquides ; EN 13934-1, Résistance à la traction ; EN 9073-4, Résistance aux déchirures trapézoïdales ; EN 863, Résistance à la perforation ; et EN 13935-2, Solidité des coutures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Standard
Matériau Polypropylène, Polyéthylène
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Type de bouchon Ceintures
Stérilité Non stérile
Type de manchette Élastique
Résistance Liquides
À utiliser avec (application) environnements critiques et contrôlés
Certifications/Conformité ASTM F739
Type de couture Lié
Certifications / conformité (Europe) CE 0598, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 9073-4, EN ISO13688:2013, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 14325, Catégorie III, EN 13034:2005 + A1:2009
Afficher plus Afficher moins
Cinq (5) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤ 40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.