Learn More
Ansell™ Moufles isolants en nitrile BioClean™ propre
Click to view available options
Couleur : Blanc ; Matériau : Nitrile ; Taille : 9,75
Description
- Testés conformément à l’ASTM D6978-05 pour la manipulation de médicaments chimiques
- Testés à 100 % contre les fuites d’eau.
- La surface ultra-propre assure la protection du produit
- Spécialement conçus pour réduire la fatigue des mains
- Pour une taille de port de 10 po / 254 mm
- Compatibles avec les autoclaves
- Lavés et emballés dans une salle blanche ISO 4
- Résistant aux VHP, à l’IPA et aux désinfectants
Spécification
ASTM F739 | Non |
Certifications/Conformité | ASTM D6978 |
Certifications / conformité (Europe) | CE 0598, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 Partie 2, catégorie III |
Chlorinated | Oui |
Procédure de nettoyage | Lavage de DI |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 et grade A des BPF de l’UE |
Contenu et stockage | Conserver dans un endroit frais et sec (< 40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente. |
Description | Une pièce par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet intérieur par second sachet en PE intérieur scellé ; un second sachet intérieur par sachet en PE extérieur scellé ; 20 sachets extérieurs par boîte en polyéthylène Correx blanche intérieure revêtue |
Accelerator Free | Non |
Applications | Laboratoire |