Learn More
Ansell™ Moufles isolants en nitrile BioClean™ propre
BIOPHARMA
Code produit 30002918
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur : Blanc ; Matériau : Nitrile ; Taille : 9,75
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
30002918 Couleur : Blanc ; Matériau : Nitrile ; Taille : 9,75
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30002918 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur CGL30NITM9
Expédition estimée: 15-04-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le moufle isolant BioClean™ propre en nitrile est fabriqué à partir de nitrile avec des niveaux incroyablement bas de particules et d’excellentes propriétés ESD. Conçus pour une utilisation dans les zones de fabrication injectable et de production pharmaceutique, nos moufles de série CGL sont traités et conditionnés en salle blanche.
  • Testés conformément à l’ASTM D6978-05 pour la manipulation de médicaments chimiques
  • Testés à 100 % contre les fuites d’eau.
  • La surface ultra-propre assure la protection du produit
  • Spécialement conçus pour réduire la fatigue des mains
  • Pour une taille de port de 10 po / 254 mm
  • Compatibles avec les autoclaves
  • Lavés et emballés dans une salle blanche ISO 4
  • Résistant aux VHP, à l’IPA et aux désinfectants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ASTM F739 Non
Certifications/Conformité ASTM D6978
Certifications / conformité (Europe) CE 0598, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 Partie 2, catégorie III
Chlorinated Oui
Procédure de nettoyage Lavage de DI
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)
Contenu et stockage Conserver dans un endroit sec et frais (< 40 °C) à °l'abri de la lumière directe du soleil et des lampes fluorescentes.
Description Une pièce par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet intérieur par second sachet en PE intérieur scellé ; un second sachet intérieur par sachet en PE extérieur scellé ; 20 sachets extérieurs par boîte en polyéthylène Correx blanche intérieure revêtue
Accelerator Free Non
Applications Laboratoire
Couleur Blanc
Finger Thickness (English) 21,65 mil
Finger Thickness (Metric) 0,55 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile, latex enduit
Palm Thickness (English) 20 mil
Palm Thickness (Metric) 0,50 mm
Dimensions 9,75
Modèle Manchette à bord roulé
Épaisseur (impériale) 20 mil
Épaisseur (métrique) 0,50 mm
Type de doigt Complet
À utiliser avec (application) Fabrication de produits pharmaceutiques, recherche et développement en laboratoire, matières premières et préparation, fabrication de biotechnologies, fabrication de semi-conducteurs
Sexe Unisexe
Manufacturing/QMS Audit Standards Normes d’audit du SGQ de fabrication ISO 9001, Règlement EPI 2016 425 Module D
Type d’emballage Sachets en PE, boîte en polyéthylène Correx
Taille du port (impériale) 10 in
Taille du port (métrique) 254 mm
Quantité 20/boîte
Séries GGL
Longueur (impériale) 33 in
Longueur (métrique) 840 mm