Learn More
Ansell BioClean Surchaussures CPE S-CPE - Stériles
Description
- Léger
- Jetable
- Facile à enfiler
- L'ouverture élastique permet un maintien sûr sur la chaussure
Specifications
Specifications
| Dimensions | Universal |
| Matériau | CPE |
| Latex Free | Oui |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Stérile |
| Type de bouchon | Ouvrez-vous |
| Type de semelle | unie |
| Certifications / conformité (Europe) | Fabricación QMS Normas de auditoría ISO 9001, Reglamento EPI 2016 425 Módulo D |
| Résistance | Aucun |
| Show More |