Learn More
Ansell BioClean™ Sous-gants stériles résistants aux coupures S-BCRL
Code produit 17273444
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17273444 Moyen 100 pièces
17253444 XS 100 pièces
17263444 Standard 100 pièces
17283444 Grande 100 pièces
17293444 XL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17273444 Fournisseur Ansell Code fournisseur SBCRL7075
Rendez le laboratoire plus sûr et plus efficace
Utilisez le code promo 28026
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 12-11-2026
Les sous-gants comportent Dyneema™ Fil diamant pour une résistance accrue aux coupures, spécialement conçu pour être porté entre deux gants de salle blanche.
  • Le™ fil Dyneema Diamond offre une résistance accrue aux coupures et une protection renforcée lors de procédures rigoureuses.
  • Conçu pour être porté entre deux gants de salle blanche afin de fournir une protection de niveau B conforme à la norme EN 388 et ANSI Protection anti-coupure A2
  • Spécialement conçu pour une dextérité, un confort et un ajustement optimaux
  • Transformé dans un établissement certifié NEBB ISO Environnement de classe 4
  • Idéal pour les applications nécessitant la manipulation d'objets tranchants ou le nettoyage d'appareils présentant un risque de coupure
  • Aucune doublure n'offre une protection complète contre les coupures ; soyez prudent lorsque vous manipulez des objets tranchants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)
Coating Material Sans revêtement
Couleur Blanc
Cut Resistance Rating ANSI A2
Jetable Usage unique
Hand Ambidextres
Utilisation en laboratoire / salle blanche Oui
Latex Free Oui
Matériau Polyéthylène
Dimensions Moyen
Stérilité Stérile
Norme EN388 3X4XB
À utiliser avec (application) Manipulation de produits chimiques, soins de santé et sciences de la vie
Type de manchette de gant Tricoté
Couleur de l’ourlet Orange
Séries S-BCRL
Longueur (impériale) 7,1 in
Longueur (métrique) 18.2 cm