Learn More
Ansell BioClean™ Sous-gants stériles résistants aux coupures S-BCRL
Descrizione
- Le™ fil Dyneema Diamond offre une résistance accrue aux coupures et une protection renforcée lors de procédures rigoureuses.
- Conçu pour être porté entre deux gants de salle blanche afin de fournir une protection de niveau B conforme à la norme EN 388 et ANSI Protection anti-coupure A2
- Spécialement conçu pour une dextérité, un confort et un ajustement optimaux
- Transformé dans un établissement certifié NEBB ISO Environnement de classe 4
- Idéal pour les applications nécessitant la manipulation d'objets tranchants ou le nettoyage d'appareils présentant un risque de coupure
- Aucune doublure n'offre une protection complète contre les coupures ; soyez prudent lorsque vous manipulez des objets tranchants.
Specifica
Specifica
| Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
| Cleanroom Class | Classe 10 (ISO 4) |
| Coating Material | Sans revêtement |
| Couleur | Blanc |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Jetable | Usage unique |
| Hand | Ambidextres |
| Utilisation en laboratoire / salle blanche | Oui |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Polyéthylène |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?