Learn More
Ansell™ Combinaisons de salle blanche stériles BioClean-D™ avec capuche
BIOPHARMA
Code produit 15666097
Change view
Click to view available options
:
Taille : XS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15666097 Taille : XS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15666097 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur SBDSHXS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les combinaisons de salle blanche stériles BioClean-D™ avec capuche comprennent des languettes colorées internes pour indiquer des points de contact sécurisé, des languettes amovibles placées de façon stratégique et une languette amovible.
  • Conformes ISO classe 4 et compatibles grade A tel que défini dans les BPF de l’UE
  • Tissu antistatique, peu pelucheux et durable CleanTough™
  • Languettes de boutons pression à libération rapide pour un enfilage sans contact
  • Élastique au niveau du dos, de la capuche, des poignets et des chevilles
  • Fermeture avant
  • Testés ASTM D6978 05
  • TAMBOUR HELMKE testé
  • Faible taux de particules
  • Niveau garanti de stérilité 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaisons pour la salle blanche
Dimensions XS
Matériau Film stratifié non tissé spunbond en polypropylène, film de polyéthylène
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Élastique
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Lié, Piqué
Stérilité Stérile
Type de dossier Élastique
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, (UE)2016/425, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Description Languettes à ouverture rapide, languette à fermeture éclair amovible
Taille (impériale) de la poitrine 30 à 33 po
Taille (métrique) de la poitrine 76 à 84 cm
À utiliser avec (application) Salle blanche, pharmaceutique, environnements contrôlés, EPI, installations 503B, fabrication, industrielles
Hauteur (impériale) 5 pi 2 po à 5 pi 4 po
Hauteur (métrique) 158 à 164 cm