Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Combinaison avec capuche et bottes intégrées
Code produit 17890999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4X-Large
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17890999 S 1 pièce
30058507 S 20 pièces
17831009 M 1 pièce
30058508 M 20 pièces
30058504 L 20 pièces
17881009 L 1 pièce
17891009 XL 1 pièce
30058511 XL 20 pièces
17811009 2XL 1 pièce
17841019 3XL 1 pièce
17861009 4X-Large 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 17890999 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur BDFCS
Maîtrisez vos environnements critiques
Utilisez le code promo 28022
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ansell™ BioClean-D La combinaison avec capuche et bottes intégrées est fabriquée dans un tissu léger et peu pelucheux. CleanTough matériel
  • Les passe-pouces permettent d’assurer un bon maintien
  • Fermeture à glissière avec capuchon refermable
  • Élastique au niveau du capuchon, du dos, des poignets et des chevilles
  • semelles antidérapantes
  • Sans silicone
  • Certifications et tests :
    • Fabriqué dans une installation contenant ISO Certifications 9001:2015 et (UE)2016/425 Module D
    • Conforme à la catégorie 3 – Équipements de protection individuelle (EPI) Règlement (UE) 2016/425
    • Testé selon la norme EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 vêtements de protection contre les particules solides (Type 5)
    • Testé selon la norme EN ISO 13034:2005+A1:2009 vêtements de protection contre les produits chimiques liquides (Type 6)
    • Testé selon la norme EN ISO 14325 vêtements de protection contre les produits chimiques
    • Testé selon la norme de perméation ASTM F739-12
    • Testés conformément aux normes : EN 1149-5:2008, vêtements de protection - propriétés électrostatiques ; EN 530, Résistance à l'abrasion ; EN 7854, résistance à la fissuration par flexion ; EN 6530, Résistance à la pénétration des liquides ; EN 13934-1, Résistance à la traction ; EN 9073-4, résistance à la déchirure trapézoïdale ; EN 863, Résistance à la perforation ; et EN 13935-2, Résistance des coutures
    • Transformé dans un établissement certifié NEBB ISO Environnement de classe 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Salopette Salle Blanche
Dimensions S
Matériau CleanTough™ Tissu
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Bottes attachées, Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Élastique
Type de bouchon Fermeture éclair frontale avec rabat anti-tempête
Type de couture Lié
Stérilité Non stérile
Résistance Antistatique, Abrasion, Larmes
Type de collier Capuche
Type de dossier Élastique
Nbre de poches Aucun
Taille (impériale) de la poitrine 33 à 36 in
Taille (métrique) de la poitrine 84 à 92 cm
Type de manchon Élastique
À utiliser avec (application) Environnements contrôlés
Hauteur (impériale) 5 pieds 4 po - 5 pieds 6 po
Hauteur (métrique) 164 à 170 cm
Quantité 20/Cs.
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)