Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Combinaison avec capuche et bottes intégrées
Description
- Les passe-pouces permettent d’assurer un bon maintien
- Fermeture à glissière avec capuchon refermable
- Élastique au niveau du capuchon, du dos, des poignets et des chevilles
- semelles antidérapantes
- Sans silicone
- Certifications et tests :
- Fabriqué dans une installation contenant ISO Certifications 9001:2015 et (UE)2016/425 Module D
- Conforme à la catégorie 3 – Équipements de protection individuelle (EPI) Règlement (UE) 2016/425
- Testé selon la norme EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 vêtements de protection contre les particules solides (Type 5)
- Testé selon la norme EN ISO 13034:2005+A1:2009 vêtements de protection contre les produits chimiques liquides (Type 6)
- Testé selon la norme EN ISO 14325 vêtements de protection contre les produits chimiques
- Testé selon la norme de perméation ASTM F739-12
- Testés conformément aux normes : EN 1149-5:2008, vêtements de protection - propriétés électrostatiques ; EN 530, Résistance à l'abrasion ; EN 7854, résistance à la fissuration par flexion ; EN 6530, Résistance à la pénétration des liquides ; EN 13934-1, Résistance à la traction ; EN 9073-4, résistance à la déchirure trapézoïdale ; EN 863, Résistance à la perforation ; et EN 13935-2, Résistance des coutures
- Transformé dans un établissement certifié NEBB ISO Environnement de classe 4
Spécification
Spécification
| Type de produit | Salopette Salle Blanche |
| Dimensions | XL |
| Sexe | Unisex |
| Matériau | CleanTough™ Tissu |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Bottes attachées, Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |