Learn More
Ansell BioClean-D™ cagoule de protection grande longueur non stérile
BIOPHARMA
Code produit 16663622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène filé-lié
Conditionnement:
120 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
16663622 Polypropylène filé-lié 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16663622 Fournisseur Ansell Code fournisseur BDHDL
Expédition estimée: 17-12-2026
La cagoule non stérile est dotée d'une empiècement extra-long pour une couverture maximale.
  • léger à faible peluchage CleanTough matériel
  • Propriétés ESD
  • EPI Cat 3 Type PB [6]
  • Sans silicone
  • Certifications et tests :
    • Fabriqué dans une installation contenant ISO 9001:2015 et (UE)2016/425
    • Certifications du module D : Conforme à la catégorie 3 – Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle
    • Testé selon la norme EN ISO 13034:2005+A1:2009 vêtements de protection contre les produits chimiques liquides (Type PB[6])
    • Testé selon la norme EN ISO 14325 vêtements de protection contre les produits chimiques
    • Testés conformément aux normes : EN 1149-5:2008, vêtements de protection - propriétés électrostatiques ; EN 530, Résistance à l'abrasion ; EN 7854, Résistance à la fissuration par flexion ; EN 6530, Résistance à la pénétration des liquides ; EN13934-1, Résistance à la traction ; EN 9073-4, résistance à la déchirure trapézoïdale ; EN863, Résistance à la perforation ; et EN 13935-2, Résistance des coutures.
    • Testé selon la norme de perméation ASTM F739-12
    • Transformé dans un établissement certifié NEBB ISO Environnement de classe 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cagoule
Dimensions Universel
Matériau Polypropylène filé-lié
Couleur Blanc
Type de bouchon Élastique
Jetable Usage unique
Type de conception Trois parties
Modèle BDHD
Type de couture Reliure à aiguille simple
Stérilité Non stérile
Quantité 120/Pk.
Type de cagoule Trois pièces, ouverture élastique pour le visage