Learn More
Ansell BioClean-D™ cagoule de protection stérile
BIOPHARMA
Code produit 16673622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Conditionnement:
120 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
16673622 Polypropylène 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
S.O.
Code produit 16673622 Fournisseur Ansell Code fournisseur SBDHDL
En stock
S.O.
La cagoule de protection de salle blanche de grande longueur est dotée d'une bride extra-longue pour une couverture maximale.
  • Longueur étendue : Couverture protectrice plus complète
  • Matériau léger à faible peluchage : risques de contamination réduits
  • Propriétés ESD : Risque réduit d’interférences ou de dommages électrostatiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cagoule de protection stérile
Dimensions Universel
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Type de bouchon Arrêtez-vous
Jetable Usage unique
Sans latex Non
Modèle S-BDHD
Type de couture Lié
Dimensions (impériale) Universel
Dimensions (métrique) Universel
Stérilité Stérile
Structure Matériau léger et peu pelucheux
À utiliser avec (application) Laboratoire, investigation de scènes de crime (CSI), médecine légale, salle blanche, fabrication de dispositifs médicaux, biotechnologie, maintenance des équipements et instruments, industrie pharmaceutique
Résistance Décharges électrostatiques
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)
Afficher plus Afficher moins
S.O.