Learn More
Ansell BioClean-D™ Combinaison de salle blanche non stérile avec capuche et bottes intégrées
Description
- Réduction des risques de contamination : Le BioClean-D Combinaison à capuche et bottes intégrées BDFC peu pelucheuse et ISO conforme aux normes des salles blanches grâce à sa légèreté CleanTough™ composition, en veillant à minimiser les risques de contamination
- Protection optimisée : Cette combinaison jetable non stérile est dotée d'une fermeture éclair frontale avec rabat de protection contre les projections de liquides et de produits chimiques, ainsi que de passants pour les pouces et d'une capuche, d'un dos, de poignets et de chevilles élastiqués pour un maintien optimal.
- Fonctionnalités améliorées : Cette combinaison antistatique est également équipée de bottes intégrées et de semelles antidérapantes, pour une sécurité accrue sur le lieu de travail en laboratoire.
- Réduction des risques de contamination : Le BioClean-D Combinaison à capuche et bottes intégrées BDFC peu pelucheuse et ISO conforme aux normes des salles blanches grâce à sa légèreté CleanTough™ composition, en veillant à minimiser les risques de contamination
- Protection optimisée : Cette combinaison jetable non stérile est dotée d'une fermeture éclair frontale avec rabat de protection contre les projections de liquides et de produits chimiques, ainsi que de passants pour les pouces et d'une capuche, d'un dos, de poignets et de chevilles élastiqués pour un maintien optimal.
- Fonctionnalités améliorées : Cette combinaison antistatique est également équipée de bottes intégrées et de semelles antidérapantes, pour une sécurité accrue sur le lieu de travail en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaisons pour la salle blanche |
| Dimensions | XS |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polietileno hilado por flash |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Non souple |
| Type de cheville | Ceintures attachées |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |