Learn More
Ansell BioClean-D™ Combinaison de salle blanche non stérile avec capuche et bottes intégrées
Code produit 30058505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30058505 XS 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30058505 Fournisseur Ansell Code fournisseur BDFCXS
Expédition estimée: 24-06-2027
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Combinaison de salle blanche fabriquée à partir de CleanTough™ Tissu léger et peu pelucheux pour la protection du corps, avec fermeture éclair frontale et rabat de protection pour créer une barrière contre les contaminants et les éclaboussures de liquides.
  • Réduction des risques de contamination : Le BioClean-D Combinaison à capuche et bottes intégrées BDFC peu pelucheuse et ISO conforme aux normes des salles blanches grâce à sa légèreté CleanTough™ composition, en veillant à minimiser les risques de contamination
  • Protection optimisée : Cette combinaison jetable non stérile est dotée d'une fermeture éclair frontale avec rabat de protection contre les projections de liquides et de produits chimiques, ainsi que de passants pour les pouces et d'une capuche, d'un dos, de poignets et de chevilles élastiqués pour un maintien optimal.
  • Fonctionnalités améliorées : Cette combinaison antistatique est également équipée de bottes intégrées et de semelles antidérapantes, pour une sécurité accrue sur le lieu de travail en laboratoire.
  • Réduction des risques de contamination : Le BioClean-D Combinaison à capuche et bottes intégrées BDFC peu pelucheuse et ISO conforme aux normes des salles blanches grâce à sa légèreté CleanTough™ composition, en veillant à minimiser les risques de contamination
  • Protection optimisée : Cette combinaison jetable non stérile est dotée d'une fermeture éclair frontale avec rabat de protection contre les projections de liquides et de produits chimiques, ainsi que de passants pour les pouces et d'une capuche, d'un dos, de poignets et de chevilles élastiqués pour un maintien optimal.
  • Fonctionnalités améliorées : Cette combinaison antistatique est également équipée de bottes intégrées et de semelles antidérapantes, pour une sécurité accrue sur le lieu de travail en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Combinaisons pour la salle blanche
Dimensions XS
Sexe Unisexe
Matériau Polietileno hilado por flash
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Non souple
Type de cheville Ceintures attachées
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Attaché, visage Éclectique
Type de bouchon Cremallera frontal con solapa antitormentas
Type de couture Lié
Stérilité Non stérile
Résistance Antistatique, Produits chimiques, Líquidos, Particule
Type de collier Capuche
Certifications / conformité (Europe) ASTM F739, CE 0598, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2008, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 14325, Categoría III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009
Sans latex Non
Nbre de poches Aucun
À utiliser avec (application) Mezcla, preparación de compuestos sólidos o líquidos, investigación de la escena del crimen (CSI), análisis forense, manipulación de polvos, llenado y etiquetado aséptico, limpieza y preparación de salas blancas, fabricación de dispositivos médicos, operaciones de mezcla de biotecnologías, manipulación de material activo, mantenimiento de equipos e instrumentos.
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)