Learn More
Ansell™ Combinaisons jetables non stériles BioClean-D™ avec col et passe-pouce
Description
- En tissus CleanTough™ anti-statique et peu pelucheux
- Fabriqué dans un établissement titulaire de la certification ISO 9001:2008
- Compatibles ISO classe 4
- Fermeture à l’avant avec protection à rabat
- Élastique au dos, aux poignets et aux chevilles
- Disponibles en tailles : de S à 4XL
- Testés ASTM D6978 05
- Tambour HELMKE testé
- Faible teneur en particules
Spécification
Spécification
| Type de produit | Salopette Salle Blanche |
| Dimensions | M |
| Sexe | Unisex |
| Matériau | CleanTough™ Tissu |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Elastic at Back |
| Type de cheville | Elastic |
| Type de manchette | Elastic |
| Type de goulot | Collared |
| Afficher plus |