Learn More
Ansell™ Combinaisons jetables non stériles BioClean-D™ avec col et passe-pouce
BIOPHARMA
Code produit 15288118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Hauteur (métrique):
164 à 170 cm
170 à 176 cm
176 à 182 cm
182 à 188 cm
188 à 194 cm
194 à 200 cm
200 à 206 cm
Conditionnement:
15 pièces
20 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Hauteur (métrique) Conditionnement
15288118 2XL 188 à 194 cm 20 pièces
15248118 S 164 à 170 cm 20 pièces
15258118 M 170 à 176 cm 20 pièces
15268118 L 176 à 182 cm 20 pièces
15278118 XL 182 à 188 cm 20 pièces
15298118 3XL 194 à 200 cm 15 pièces
15208128 XXXXL 200 à 206 cm 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15288118 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur BDCCT2XL
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Combinaison jetable avec boucle pour le pouce pour une tenue sûre.
  • En tissus CleanTough™ anti-statique et peu pelucheux
  • Fabriqué dans un établissement titulaire de la certification ISO 9001:2008
  • Compatibles ISO classe 4
  • Fermeture à l’avant avec protection à rabat
  • Élastique au dos, aux poignets et aux chevilles
  • Disponibles en tailles : de S à 4XL
  • Testés ASTM D6978 05
  • Tambour HELMKE testé
  • Faible teneur en particules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Salopette Salle Blanche
Dimensions 2XL
Sexe Unisex
Matériau CleanTough™ Tissu
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Elastic at Back
Type de cheville Elastic
Type de manchette Elastic
Type de goulot Collared
Type de cagoule No Hood
Type de bouchon Zipper
Type de couture Bound
Stérilité Non stérile
Résistance Anti-static
Certifications/Conformité ISO 9001:2015 et (UE)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 et EN 13935-2
Taille (impériale) de la poitrine 45 / 48 po
Taille (métrique) de la poitrine 116-124 cm
À utiliser avec (application) Environnements contrôlés et critiques, production et fabrication, industrie pharmaceutique, biotechnologie, dispositifs médicaux, laboratoire et recherche
Hauteur (impériale) 6 pi 2 in à 6 pieds 4 in
Hauteur (métrique) 188 à 194 cm
Modèle BioClean™
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)