Learn More
Ansell BioClean-D™ Surbottes pour salles blanches non stériles
Description
- léger à faible peluchage CleanTough™ tissu : risques de contamination réduits
- Ouverture élastique : Un ajustement sûr, pour une protection personnelle renforcée
- Fermetures à lacets et semelle antidérapante : maintien sûr et utilisation sécurisée
Spécification
Spécification
| Dimensions | Universal |
| Matériau | Polypropylène |
| Latex Free | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de bouchon | Attaches |
| Type de semelle | Antidérapant |
| Structure | Coutures bordées, piqûre à une aiguille |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Afficher plus |
S.O.