Learn More
Ansell Surbottes jetables stériles BioClean-D™
Code produit 30040327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Longue longueur
Standard Length
Conditionnement:
150 pièces
75 paires
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
30040327 Longue longueur 75 paires
12342289 Standard Length 75 paires
15268298 Standard Length 150 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
S.O.
Code produit 30040327 Fournisseur Ansell Code fournisseur SBDOBL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.40€
    315.79€ / 75 paires
    Économisez 216.61€
    40% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
S.O.
Des surbottes stériles légères avec une ouverture élastique offrent une protection personnelle sûre et ajustée. Disponible en longueur standard ou longue.
  • léger à faible peluchage CleanTough™ tissu : Moins de risques de contamination
  • Ouverture élastique : un ajustement plus sûr et plus confortable
  • Semelle antidérapante et fermetures à lacets faciles : maintien sûr pour une utilisation plus sûre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Universal
Matériau CleanTough™
Latex Free Oui
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Type de bouchon Attaches
Type de semelle Antidérapant
Structure Coutures bordées, piqûre à une aiguille
Couleur de bouchon Blanc
Type de couture Lié
Modèle Longue longueur
Couleur du filetage Blanc
À utiliser avec (application) Laboratoire, investigation de scènes de crime (CSI), médecine légale, salle blanche, fabrication de dispositifs médicaux, biotechnologie, maintenance des équipements et instruments, industrie pharmaceutique
Certifications/Conformité EPI Cat 3 Type PB [6] ; ISO Classe 4 et UE GMP Grade A; Antistatique conforme à la norme EN1149-5 et à faible teneur en particules
Certifications / conformité (Europe) EPI Cat 3 Type PB [6] ; ISO Classe 4 et UE GMP Grade A; EN1149-5
Hauteur (métrique) 500 mm
Résistance Liquide, Particules sèches, Éclaboussures
Type de produit Surchaussures pour environnements contrôlés
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)
Quantité Une paire par sachet intérieur scellé en PE ; 15 sachets intérieurs par sachet extérieur scellé en PE ; cinq sachets extérieurs par carton doublé (75 paires)
Afficher plus Afficher moins
S.O.