Learn More
Ansell BioClean-D™ Combinaison stérile à capuche rabattable S-BDSH
BIOPHARMA
Product Code. 15696097
Change view
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Unit Size:
1 pièce
15 pièces
20 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions Unit Size
15696097 4XL 15 pièces
15646097 S 20 pièces
15636097 M 20 pièces
15438210 M 1 pièce
15626097 L 20 pièces
15656097 XL 20 pièces
15676097 2XL 20 pièces
15686097 3XL 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
S.O.
Product Code. 15696097 Supplier Ansell Supplier No. SBDSH4XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    258.62€ / 15 pièces
    Économisez 25.38€
    8% de réduction
Expédition estimée: 01-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
S.O.
Combinaison stérile pour salle blanche à capuche amovible avec languettes amovibles pour un enfilage aseptique.
  • Technologie de conception à enfiler en toute simplicité : L'habillage aseptique simplifié
  • CleanTough™ Tissu : Pour un vêtement stérile antistatique et peu pelucheux
  • Languettes à pression à dégagement rapide : enfilage aseptique encore facilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Salopette Salle Blanche
Dimensions 4XL
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Oui
Type de taille Étalon
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Élastique
Type de bouchon Fermeture éclair
Type de couture Lié, Piqué
Stérilité Stérile
Résistance Chemicals
Revêtement Uncoated
Type de collier capuche élastique
Type de dossier Élastique
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006
Certifications / conformité (Europe) (UE) 2016/425, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Description Quick release tabs, removable zip tab
Sans latex Oui
Modèle S-BDSH
Nbre de poches Aucun
Taille (impériale) de la poitrine 48 à 51 in
Taille (métrique) de la poitrine 124 à 132 cm
Type de manchon Manches longues avec poignets élastiqués
À utiliser avec (application) Laboratoire, salle blanche, fabrication de dispositifs médicaux, biotechnologie, industrie pharmaceutique, semi-conducteurs
Largeur (impériale) de la poitrine 48 à 51 in
Hauteur (impériale) 6 pi 4 po à 6 pi 6 po
Hauteur (métrique) 194 à 200 cm
Conditionnement Une pièce pliée aseptiquement par sachet PE intérieur scellé ; un sachet intérieur par sachet PE extérieur scellé ; 20 sacs extérieurs par carton doublé (20 pièces). Remarque : les tailles 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL et 8XL sont conditionnées en cartons de 15 combinaisons.
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)
Show More Show Less
S.O.