Learn More
Ansell BioClean - Kit stérile D S BDKM - Taille 3XL
BIOPHARMA
Code produit 17680767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Salopette Salle Blanche
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
17680767 Salopette Salle Blanche 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17680767 Fournisseur Ansell Code fournisseur SBDKM3XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    658.40€
    314.19€ / 12 pièces
    Économisez 344.21€
    52% de réduction
Expédition estimée: 24-06-2027
Ajouter au panier
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Combinaison stérile avec col, capuche, surbottes et masque facial intégré. Cagoule avec masque facial intégré offrant une protection supplémentaire et une protection individuelle. Un seul kit pour tous les vêtements, ce qui réduit considérablement les déchets d'emballage. Semelle antidérapante pour réduire les risques de blessures au travail.
  • Fonctionnalités supplémentaires :BioClean-D Le kit stérile S-BDKM comprend une combinaison jetable, des surbottes à semelle antidérapante, une capuche et un masque facial intégré, offrant une protection individuelle complète.
  • Emballage optimisé : Tous les vêtements sont présentés dans un seul emballage, ce qui facilite la manutention et réduit les déchets d'emballage.
  • Ajustement amélioré :BioClean™ La combinaison incluse dans ce kit est conçue avec une fermeture éclair frontale, un dos, des poignets et des chevilles élastiqués pour un confort optimal, tandis que les passe-pouces assurent une bonne prise en main.
  • Réduction des risques de contamination : Comme il est fabriqué à partir de CleanTough™ Fabriquée dans un matériau à la fois léger et peu pelucheux, cette combinaison stérile est idéale pour une utilisation en salle blanche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type de produit Salopette Salle Blanche
Dimensions 3XL
Sexe Unisexe
Matériau CleanTough
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique à l’arrière
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Face élastique standard
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Lié
Stérilité Stérile
Résistance Produits chimiques, Particule
Type de dossier Elastiqué
Certifications / conformité (Europe) CE 0598, EN 1149-5:2008, EN 13935-2, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, ISO 11137-1:2006, ISO 9001:2015, Catégorie III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009
Nbre de poches Aucun
Hauteur (métrique) 194 - 200 cm (6 pi 4 in - 6 pi 6 in)
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.