Learn More
Ansell BioClean™ Surchaussures stériles doubles
BIOPHARMA
Code produit 17801055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Blanc
Conditionnement:
150 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de bouchon Conditionnement
17801055 Blanc 150 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17801055 Fournisseur Ansell Code fournisseur SBDOS
Rendez le laboratoire plus sûr et plus efficace
Utilisez le code promo 28026
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-06-2027
Les surchaussures jetables sont pratiques et durables, dotées d'une semelle antidérapante en polyéthylène moulé texturé haute résistance pour une adhérence optimale.
  • polypropylène non tissé spunbond
  • Semelle antidérapante robuste
  • Élastique sans latex
  • Fabriqué dans une installation contenant ISO Certification 9001:2008.
  • Transformé dans un établissement certifié NEBB ISO Environnement de classe 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Latex Free Oui
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Type de bouchon Cheville élastique
Type de semelle Antidérapant
Couleur de bouchon Blanc
À utiliser avec (application) Biologie
Quantité d’emballage 150 paires/C.
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (métrique) 400 mm
Hauteur (métrique) 152 mm
Type de produit Surchaussures pour environnements contrôlés
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)