Learn More
Ansell Sur-bottes jetables BioClean™ Durableu BDBL
Description
- Résistent aux déchirures, aux accros et aux abrasions
- Faibles niveaux de relargage de particules
- Résistant à une large gamme de produits chimiques liquides
- Haute résistance à la traction
- Antidérapant
- Laminé en polypropylène non tissé et 102gsm (38gsm)/polyéthylène moulé (64gsm)
Spécification
Spécification
| Dimensions | Universal |
| Latex Free | Non |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| Certifications/Conformité | Fabriqué dans un établissement avec certifications ISO 9001:2015. |
| Résistance | Résistant à une large gamme de produits chimiques liquides |
| Type de produit | Sur-bottes jetables |
| Quantité | 50 pièces par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet en intérieur par sachet en PE extérieur scellé ; huit sachets extérieurs par carton doublé (400 pièces). |
Cinq (5) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤ 40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.