Learn More
Nitritex™ Gants stériles en nitrile BioClean Indigo™
Code produit 15268208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
10
5,5
6,5
7,5
8,5
9
Conditionnement:
200 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15268208 5,5 200 paires
15208218 9 200 paires
15218218 10 200 paires
15278208 6,5 200 paires
15288208 7,5 200 paires
15298208 8,5 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15268208 Fournisseur Nitritex™ Code fournisseur BNPLS5055
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Possède des doigts texturés pour une meilleure préhension. Les gants stériles en nitrile Nitritex™ BioClean Indigo™ sont des gants sans latex traités pour assurer la compatibilité de classe 4 de l’ISO. Ils résistent à une large gamme de produits chimiques et possèdent d’excellentes propriétés antistatiques.
  • Résistent à une large gamme de produits chimiques
  • Doigts texturés pour une meilleure préhension
  • Sans poudre ni latex
  • Excellentes propriétés antistatiques
  • Manchette à bord roulé
  • Emballage EasyTear™ non
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) ISO 9001:2015 et (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 et (EC)2023/2006, ASTM D6978-05
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)
Couleur Violet
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Qualité Grade A de l’UE GMP
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Dimensions 5,5
Stérilité Stérile
Type de manchette de gant À bord roulé
Modèle BNPLS5055
Type d’emballage EasyTear™
Quantité Une paire par portefeuille intérieur en PE ; un portefeuille par pochette EasyTear PE scellée ; 10 sachets par sac extérieur en PE scellé ; 20 sacs extérieurs par carton doublé (200 paires)
Résistant à Produits chimiques
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 300 mm