Learn More
Ansell BioClean Isorba Sterile Wipes BISW
Code produit. 15298168
Click to view available options
Dimensions (L x l):
200 x 200
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15298168
Marque: Ansell BISW8
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
BioClean™ Isorba Sterile Wipes are constructed from non-abrasive polyurethane foam with excellent absorption properties and low particulate generation. Suitable for all surfaces, they are triple bagged for cleanroom use.
  • Non-abrasive polyurethane foam
  • Low particulate generation
  • Suitable for all surfaces
  • Excellent absorption properties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Wipe
Longueur (impériale) 8 in
Longueur (métrique) 200 mm
Largeur (impériale) 8 in
Largeur (métrique) 200 mm
Matériau Polyurethane Foam
Compatibilité Non-critical environments
Poids de base 73 gsm (±3 gsm)
Structure 3 mm thick 25kg/m 3 density polyurethane foam - 200mm x 200mm (8 in. x 8 in.)
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 200 x 200
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 3 mm
Certifications / conformité (Europe) ISO 9001:2015; ISO 2859-3:1994