Learn More
Ansell BioClean™ Gants de salle blanche en latex Legacy BLA2
Description
- Flexible
- Confortable
- Double enfilage facile
- Non stérile
- Compatible avec la classe 10, ISO 4 environnements
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Partie 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Catégorie III |
| Cleanroom Class | Classe 10 (ISO 4) |
| AQL | 0.65 |
| Couleur | Naturel |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.20 mm |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Latex |
| Palm Thickness (English) | 6,6 mil |
| Afficher plus |