Learn More
Ansell BIOCLEAN™ LEGEND Gants de salle blanche jetables en latex non stériles BLHN
Code produit 30040344
Change view
Click to view available options
Dimensions:
10
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
200 paires
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
30040344 7,5 200 paires
30040343 6,5 200 paires
30040330 7 200 paires
30040338 8 200 paires
30040342 8,5 200 paires
30040331 9 200 paires
30040339 10 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 30040344 Fournisseur Ansell Code fournisseur BLHN75
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protection des mains offrant un confort et une flexibilité exceptionnels, surface texturée des doigts avec un bord roulé pour les gants de salle blanche avec une bonne adhérence, et conception facilitant l'enfilage double pour plus de commodité et de protection.
  • Confort accru : BioClean™ Les gants de salle blanche Legend BLHN, grâce à leur matière en latex souple et à leur conception anatomique, assurent un confort au quotidien.
  • Fonctionnalités améliorées : Ces gants en latex non stériles présentent une surface texturée au niveau des doigts pour une meilleure préhension, tandis que leur bord roulé assure résistance et stabilité.
  • Protection supplémentaire : BioClean™ Les gants de salle blanche Legend BLHN sont également conçus pour faciliter le double enfilage, offrant ainsi une protection supplémentaire.
  • Réduction des risques de contamination : Leur non-particules EasyTear L'emballage minimise davantage le risque de contamination de l'environnement de la salle blanche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Contacto con alimentos, Categoría III, UKCA
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)
Accelerator Free Non
AQL 1.5
Couleur Naturel
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 9,44 ml
Finger Thickness (Metric) 0.24 mm
Hand Spécifique
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 7,87 ml
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour salle blanche
Dimensions 7,5
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 7,87 ml
Épaisseur (métrique) 0.2 mm
Longueur (impériale) 11,61 in
Longueur (métrique) 295 mm