Learn More
Ansell Gants en latex pour salles blanches BioClean™ Legion BLA3
BIOPHARMA
Code produit 13107796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
13107796 Moyen 1000 pièces
13187786 XS -
13197786 Standard 1000 pièces
13117796 Grande 1000 pièces
13127796 XL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13107796 Fournisseur Ansell Code fournisseur BLA302M
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Les gants en latex non stériles avec poignée texturée offrent confort, flexibilité et protection sur la longueur du coude (16 in). Recommandés pour les environnements critiques de classe 100/ISO 5.
  • NQA 1,5
  • 16 in (40 cm) Ambidextre
  • Longueur coude, pour une protection accrue
  • Gants texturés, pour une meilleure préhension
  • Sans poudre, manchette à bord roulé
  • Moins de 50 μg/gramme
  • Le latex offre une flexibilité et un confort excellents
  • Traité pour garantir ISO Compatibilité de classe 5
  • Conforme aux exigences de la norme EN 420:2003 relative aux gants et de la norme européenne EN 455 relative aux gants médicaux (parties 1 et 2).& 3)& EN 374-1, 2& 3:2003
  • Conformément à ISO 2859
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Partie 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Catégorie III
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)
AQL 1,5
Couleur Naturel
Jetable Single-use
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 6,6 mil
Palm Thickness (Metric) 0,17 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Cleanroom Gloves
Dimensions Moyen
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 7,8 mil
Épaisseur (métrique) 0,20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D
Modèle BLA302-M
Séries BioClean™ Legion BLA3
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (métrique) 40 cm