Learn More
Nitritex™ Gants stériles en nitrile BioClean Nitramax™
BIOPHARMA
Code produit 15298198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
100 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15298198 6,5 100 paires
15208208 7 -
15228208 7,5 100 paires
15238208 8 100 paires
15248208 8,5 100 paires
15258208 9 100 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Product Code. 15298198 Supplier Nitritex™ Supplier No. BNMS65
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2223.40€
    1462.91€ / 100 paires
    Économisez 760.49€
    34% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Protègent entièrement le bras. Les gants stériles en nitrile Nitritex™ BioClean Nitramax™ sont des gants jetables sans latex à longueur d’épaule qui offrent confort, propriétés antistatiques et résistance à une gamme de produits chimiques.
  • Résistent à une large gamme de produits chimiques
  • Le gant de longueur d’épaulement (600 mm/24 po) permet de protéger entièrement le bras
  • Sans poudre ni latex
  • Excellentes propriétés antistatiques
  • Manchette à bord roulé
  • Emballage EasyTear™ non particulier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications / conformité (Europe) ISO 9001:2015 et (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 et (EC)2023/2006
Couleur Blanc
Jetable Oui
Finition externe Partiellement texturé
Qualité BPF de l'UE, classe A
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Dimensions 6,5
Stérilité Stérile
Modèle BNMS65
Type d’emballage Une paire par pochette intérieure en PE ; une pochette par sachet PE EasyTear scellé ; 10 pochettes par sachet PE extérieur scellé ; 10 sachets extérieurs par carton doublé (100 paires)
Quantité Une paire par pochette intérieure en PE ; une pochette par sachet PE EasyTear scellé ; 10 pochettes par sachet extérieur en PE scellé ; 10 sachets extérieurs par carton doublé (100 paires)
Résistant à Produits chimiques
Longueur (impériale) 24 in
Longueur (métrique) 600 mm