Learn More
Ansell Gants en nitrile pour salles blanches BioClean™ RABS / isolants
Description
- Testés conformément à l’ASTM D6978-05 pour la manipulation de médicaments chimiques.
- Testés à 100 % contre les fuites d’eau.
- La surface ultra-propre assure la protection du produit.
- Spécialement conçus pour réduire la fatigue des mains.
- Compatibles avec les autoclaves.
- Lavés et emballés dans une salle blanche ISO 4.
- Résistant aux VHP, à l’IPA et aux désinfectants.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 4 |
| Couleur | Blanc |
| Utilisation en laboratoire / salle blanche | Salle blanche |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Dimensions | 9,75 |
| Épaisseur (impériale) | 24 mil |
| Épaisseur (métrique) | 0,60 mm |
| Modèle | Gants isolants CGL propres en nitrile RABS BioClean™ |
| Taille du port (impériale) | de 8 à 10 in |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?