Learn More
Ansell Gants en nitrile pour salles blanches BioClean™ RABS / isolants
BIOPHARMA
Code produit 17332973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du port (impériale):
10 in
de 12 à 14 po
de 8 à 10 in
Taille du port (métrique):
20,3 à 25,4 cm
25,4 cm
30,5 à 35,6 cm
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du port (impériale) Taille du port (métrique) Conditionnement
17332973 de 8 à 10 in 20,3 à 25,4 cm 1 pièce
16619585 de 8 à 10 in 20,3 à 25,4 cm 20 pièces
17322973 10 in 25,4 cm 1 pièce
30002921 10 in 25,4 cm 20 pièces
30002922 de 12 à 14 po 30,5 à 35,6 cm 20 pièces
17352973 de 12 à 14 po 30,5 à 35,6 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17332973 Fournisseur Ansell Code fournisseur CGL20NIT59
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les gants isolants propres en nitrile RABS BioClean™ sont fabriqués à partir de nitrile avec des niveaux incroyablement bas de particules et d’excellentes propriétés ESD. Conçus pour une utilisation dans les zones de fabrication injectable et de production pharmaceutique, nos gants de série CGL sont traités et conditionnés en salle blanche.
  • Testés conformément à l’ASTM D6978-05 pour la manipulation de médicaments chimiques.
  • Testés à 100 % contre les fuites d’eau.
  • La surface ultra-propre assure la protection du produit.
  • Spécialement conçus pour réduire la fatigue des mains.
  • Compatibles avec les autoclaves.
  • Lavés et emballés dans une salle blanche ISO 4.
  • Résistant aux VHP, à l’IPA et aux désinfectants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 4
Couleur Blanc
Hand Ambidextrous
Utilisation en laboratoire / salle blanche Salle blanche
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Type de produit Isolator, RABS Gloves
Dimensions 9,75
Épaisseur (impériale) 24 mil
Épaisseur (métrique) 0,60 mm
Modèle Gants isolants CGL propres en nitrile RABS BioClean™
Taille du port (impériale) de 8 à 10 in
Taille du port (métrique) 20,3 à 25,4 cm
Séries Gants isolants CGL propres en nitrile RABS BioClean™
Longueur (impériale) 33 in
Longueur (métrique) 84 cm