Learn More
Ansell BioClean™ Système de manchon/gant isolant en nitrile GSG10NIT80 RABS
Code produit 17392973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Chlorinated:
Oui
Conditionnement:
10 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Chlorinated Conditionnement
17392973 Oui 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
S.O.
Code produit 17392973 Fournisseur Ansell Code fournisseur GSG10NIT80
Expédition estimée: 22-06-2027
S.O.
Système validé de manchon/gant isolant/RABS stérile en nitrile RABS pour la manipulation des médicaments de chimiothérapie.
  • ASTM D6978-05-testé : Certifié pour la manipulation sécuritaire des médicaments cytotoxiques
  • ISO 4 produits traités en salle blanche : niveaux de propreté exceptionnels
  • Niveau d'assurance de stérilité (NAS) de 10⁻⁶ : Produit de protection des mains stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ASTM F739 Non
Certifications/Conformité ASTM D6978-05
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003, EN 374-1:2003, EN 455-2:2009
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Finger Thickness (English) 7,09 mil
Finger Thickness (Metric) 0.18 mm
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Laboratoire
Latex Free Oui
Matériau Nitrile, Néoprène, Polychloroprène
Palm Thickness (English) 5,91 mil
Palm Thickness (Metric) 0.16 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants isolants
Dimensions 8
Température (impériale) max. 120 °C
Temperature (Metric) Max 248 °F
Épaisseur (impériale) 5,9 mil
Épaisseur (métrique) 0,15 mm
À utiliser avec (application) Fabrication pharmaceutique, recherche et développement en laboratoire, matières premières et préparation, fabrication biotechnologique, service de stérilisation, fabrication de semi-conducteurs
Type de manchette de gant À bord roulé
Grip Design Lisse
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 11137-1:2006
Modèle GSG10NIT80
Taille du port (impériale) 8 in
Taille du port (métrique) 20,3 cm
Séries BIOCLEAN™ GSG10NIT80
Température (impériale) min. 14 °C
Température (métrique) min. -10 °C
Longueur (métrique) 30 cm
Afficher plus Afficher moins
S.O.