Learn More
Ansell™ Système de gants / manches RABS / isolants en nitrile BioClean™
Click to view available options
Couleur : Blanc/naturel ; Matériau : Nitrile/néoprène ; stérile ; taille : 8,5
Description
- Testés conformément à l’ASTM D6978-05 pour la manipulation de médicaments chimiques.
- La surface ultra-propre assure la protection du produit.
- Inspection complète.
- Convient à un port de 10 à 12 po / 304 à 355 mm.
- Longueur du système (manchette et gant) : 914 mm / 36 po
- Vendus par paire, conditionnés individuellement.
Spécification
ASTM F739 | Non |
Certifications/Conformité | ASTM D6978 |
Certifications / conformité (Europe) | ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 Partie 2, catégorie III |
Chlorinated | Oui |
Procédure de nettoyage | Lavage de DI |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 et grade A des BPF de l’UE |
Contenu et stockage | Conserver dans un endroit frais et sec (< 40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente. |
Description | Un système : composé d’une manchette, d’un gant de taille 8,5 (marqué L) et d’un anneau de canal / joint torique emballé dans un sachet en PE intérieur ; un système : composé d’une manchette, d’un gant de taille 8,5 (marqué R) et d’un ensemble anneau de canal / joint torique emballé dans un sachet en PE intérieur ; deux sachets intérieurs (deux systèmes : un L, un R) conditionnés par sachet en PE extérieur ; 10 sachets extérieurs par boîte en Correx blanche revêtue. |
Accelerator Free | Non |
Applications | Laboratoire |