Learn More
Ansell Gants isolants / RABS stériles en nitrile BioClean™
BIOPHARMA
Code produit 17362973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du port (impériale):
10 in
12 in
6 in
8 in
Taille du port (métrique):
15,2 cm
20,3 cm
25,4 cm
30,4 cm
Modèle:
GGL10NIT59
GGL15NIT59
GGL20NIT59
GGL36NIT59
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du port (impériale) Taille du port (métrique) Modèle Conditionnement
17362973 6 in 15,2 cm GGL15NIT59 1 pièce
16638917 6 in 15,2 cm GGL15NIT59 20 pièces
17372973 8 in 20,3 cm GGL20NIT59 1 pièce
30002925 8 in 20,3 cm GGL20NIT59 20 pièces
17874308 10 in 25,4 cm GGL10NIT59 20 pièces
16894130 10 in 25,4 cm GGL10NIT59 1 pièce
16490571 12 in 30,4 cm GGL36NIT59 1 pièce
30002916 12 in 30,4 cm GGL36NIT59 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
S.O.
Product Code. 17362973 Supplier Ansell Supplier No. GGL15NIT59
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
S.O.
Les gants stériles RABS/isolateurs sont fabriqués en nitrile avec de faibles niveaux de particules et d'excellentes propriétés ESD. Conçus pour une utilisation dans les zones de fabrication injectable et de production pharmaceutique.
  • ASTM Conformité à la norme D6978-05 : résistance aux médicaments et produits chimiques cytotoxiques
  • Test d'étanchéité à 100 % : intégrité des gants garantie.
  • Niveau d'assurance de stérilité (NAS) de 10⁻⁶ : Protection des mains stérile ultra-propre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ASTM F739 Non
Certifications/Conformité ASTM D6978
Certifications / conformité (Europe) CE 0598, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 Partie 2, catégorie III
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)
Couleur Blanc
Finger Thickness (English) 24 mil
Finger Thickness (Metric) 0,6 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 20 mil
Palm Thickness (Metric) 0,50 mm
Type de produit Gants isolants
Dimensions 9,75
Température (impériale) max. 14 °F à 248 °F
Temperature (Metric) Max -10 °C à 120 °C
Épaisseur (impériale) 20 mil
Épaisseur (métrique) 0,50 mm
À utiliser avec (application) Fabrication de produits pharmaceutiques, recherche et développement en laboratoire, matières premières et préparation, fabrication de biotechnologie, département de traitement des produits stériles, fabrication de semi-conducteurs
Grip Design Lisse
Manufacturing/QMS Audit Standards Normes d’audit du SGQ de fabrication ISO 9001, Règlement EPI 2016 425 Module D
Modèle GGL15NIT59
Taille du port (impériale) 6 in
Taille du port (métrique) 15,2 cm
Séries GGL
Température (impériale) min. 14 °F
Température (métrique) min. -10 °C
Longueur (impériale) 33 in
Longueur (métrique) 84 cm
Diamètre (impériale) de la manchette 5.1 in.
Diamètre (métrique) de la manchette 129 mm
Show More Show Less
S.O.