Learn More
Ansell BIOCLEAN™ PHARMA COVERS BPC Equipment and Glassware Covers
Code produit. 30040337
Click to view available options
Diamètre (métrique):
5 cm
8 cm
10 cm
13 cm
18 cm
23 cm
30 cm
41 cm
51 cm
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 30040337
Marque: Ansell BPC008
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Breathable microbial barrier covers are easy to apply and remove, lint-free, moisture and puncture resistant, IPA resistant, form fitted, and autoclavable at 121°C.
  • BioClean Pharma Covers provide product protection from environmental impurities during storage, processing and transportation with the latex-free elastic providing a secure seal.
  • They minimize the need for autoclave tape during wrapping and save time when prepping glassware, tubing etc. for autoclaving.
  • Easy removal minimizes particulate generation and facilitates aseptic technique.
  • Available in diameters 8 cm to 229 cm, bespoke sizing available on request
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité EN 420:2003 + A1:2009 ISO 9001:2015
Type de bouchon Elastic
Couleur Blanc
Jetable Limited-use
À utiliser avec (application) Covering glassware
À utiliser avec (équipement) Glassware
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Longueur (impériale) 3.1 in.
Longueur (métrique) 8 cm
Largeur (impériale) 3.1 in.
Largeur (métrique) 8 cm
Diamètre (impériale) 3.1 in.
Diamètre (métrique) 8 cm
Type de produit Cover