Learn More
Ansell™ Sur-chaussures pour salle blanche BioClean™ Safestep ESD BESD
Code produit 15258148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
16 in
Conditionnement:
400 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15258148 16 in 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15258148 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur BESD016W
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Les sur-chaussures pour salle blanche Ansell™ BioClean™ Safestep ESD BESD assurent une durabilité élevée, une résistance au glissement et d’excellentes propriétés de dissipation.
  • La bande conductrice non marquante offre d’excellentes propriétés de dissipation
  • Antidérapant
  • Revêtement en élastomère pour une durabilité optimale
  • Faibles niveaux de relargage de particules
  • 100 pièces par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet intérieur par sachet en PE extérieur ; quatre sachets extérieurs par carton doublé (400 pièces)
  • Lors de l’enfilage des sur-chaussures BESD, assurez-vous que la bande noire lâche est située à l’arrière/au talon du pied et qu’elle est bien placée à l’intérieur de la chaussette de l’utilisateur en veillant à ce que la bande soit en contact direct avec la peau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 16 in
Matériau Polypropylene, Polyester, Nylon, Polyester, Nylon
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Structure Chaussure : Polypropylène non tissé avec un revêtement en élastomère exclusif ; Bande : Fil de filaments de polyester (96 %) avec fil de filaments de carbone en nylon conducteur (4 %)
Certifications/Conformité Fabriquées dans un établissement titulaire de certification ISO9001:2015 ; traité dans un environnement de salle blanche ISO classe 5 certifié NEBB
Longueur (métrique) 406 mm (±5 mm)
Hauteur (métrique) 170 mm (±5 mm)
Type de produit Surchaussures
Cinq (5) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤ 40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.