Learn More
Ansell Moufles isolants stériles BioClean™
Code produit 30002919
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) de la manchette:
10 à 12 in
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) de la manchette Conditionnement
30002919 10 à 12 in 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30002919 Fournisseur Ansell Code fournisseur GGL30NITM9
Expédition estimée: 11-01-2027
Les moufles isolants stériles Ansell BioClean™ sont conçus pour être utilisés dans les zones de contact avec les produits
  • Fabriqués à partir de nitrile avec des niveaux incroyablement bas de particules et d’excellentes propriétés ESD
  • Test complet d’étanchéité à l’air
  • Stérilité entièrement validée avec un niveau garanti de stérilité SAL de 10-6.
  • La surface ultra-propre assure la protection du produit
  • Spécialement conçus pour réduire la fatigue des mains
  • Convient aux tailles de 10 à 12 in. Port de 254 à 304 mm
  • Certifications et tests :
    • Fabriqué dans une installation contenant ISO 9001:2015 et PPER 2016/425 Module D
    • Conforme à la catégorie 3 - Équipement de protection individuelle de conception complexe, règlement EPI (EU) 2016/425
    • Transformé dans un établissement certifié NEBB ISO Environnement de classe 4. Conforme aux exigences de la norme relative aux gants.
    • EN420:2003+A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 et EN421:2010
    • Les propriétés physiques sont conformes à la norme européenne EN455-2:2015 relative aux gants médicaux
    • Testé selon la norme de perméation ASTM D6978-05 pour les médicaments cytotoxiques
    • Conviennent au contact avec toutes les denrées alimentaires Règlement (CE) 1935/2004 et (CE) 2023/2006
    • Stérilisé conformément aux ISO 11137-1:2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Dimensions 9,75
Épaisseur (impériale) 21,7 mil
Épaisseur (métrique) 0,55 mm
Modèle GGL30NITM9
Taille du port (impériale) 10 à 12 in
Taille du port (métrique) de 25,4 à 30,5 cm
Longueur (impériale) 33 in
Longueur (métrique) 84 cm
Diamètre (impériale) de la manchette 10 à 12 in
Diamètre (métrique) de la manchette de 25,4 à 30,5 cm