Learn More
Ansell Manchon RABS / isolant en nitrile stérile BioClean™
BIOPHARMA
Code produit 30002924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8
10
12
Conditionnement:
20 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30002924 8 20 pièces
30002920 10 20 pièces
30002917 12 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30002924 Fournisseur Ansell Code fournisseur GSL20NITPP26
Expédition estimée: 12-07-2027
La manchette stérile en nitrile RABS/Isolateur est compatible avec différents systèmes de manchettes et est disponible en plusieurs tailles.
  • Qualité garantie :BioClean™ La gaine stérile en nitrile GSL15NITPP26 est conditionnée sous triple emballage pour une intégrité garantie et fait l'objet d'un contrôle visuel à 100 %, assurant ainsi un haut niveau de qualité.
  • Polyvalence accrue : Ces manchons de protection en nitrile sont compatibles avec une large gamme de systèmes de poignets, étendant ainsi la protection au bras.
  • Protection spécialisée : De plus, elles sont compatibles avec l'autoclave, offrant ainsi une protection aux bras des utilisateurs dans des conditions de haute pression et de haute température.
  • Avantages supplémentaires : Ces manchons de protection pour les bras présentent également des niveaux de particules extrêmement faibles et offrent d’excellentes propriétés ESD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 1935/2004, ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated Non
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)
Couleur Blanc
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Type de produit Isolateur, masquage RABS
Dimensions 8
Épaisseur (impériale) 20 mil
Épaisseur (métrique) 0.50 mm
À utiliser avec (application) Ciencias de la vida Salud Electrónica
Taille du port (impériale) 8 in
Longueur (impériale) 26 in
Longueur (métrique) 660 mm