Learn More
Corning™ Microplaque BioCoat™ à fond plat, traitée à la poly-L-lysine, à 96 puits
Description
La poly-D-lysine (PDL) et la poly-L-lysine (PLL) sont des composés synthétiques qui améliorent l’adhérence des cellules et l’absorption des protéines en modifiant les charges de surface sur le substrat de culture. En plus de promouvoir l’adhérence des cellules, les traitements de surface à la poly-lysine encouragent l’excroissance des neurites et améliorent la survie de nombreuses cellules primaires du système nerveux central dans la culture. La PDL et la PLL étant des molécules synthétiques, elles ne stimulent pas l’activité biologique dans les cellules cultivées sur ces molécules et n’introduisent donc pas les impuretés transportées par les polymères naturels.
Applications :
- Adhérence et distribution d’une variété de types de cellules
- Différenciation cellulaire et excroissance des neurites
- Fixation de lignées cellulaires transfectées exigeantes
- Meilleure survie des neurones primaires en culture
- Culture sans sérum ou à sérum réduit
Source
- PDL, synthétique (poids moléculaire de 75-150 kD)
- PLL, synthétique (poids moléculaire de 30-70 kD)
Contrôle de la qualité
- Testée pour sa capacité à promouvoir la forte adhérence des cellules RCG
- Tests ayant révélé l’absence de bactéries et champignons
Stockage
- 4°C à 30°C dans des conditions sèches.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ANSI, SBS |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Contenu et stockage | 4°C à 30°C |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 20/boîte ; 80/carton |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Étalon |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |