Learn More
Corning™ Boîtes de culture traitées pour culture tissulaire, Collagène IV BioCoat™
Click to view available options
Diamètre (métrique):
35 mm
60 mm
Conditionnement:
20 pièces
Description
Les membranes microporeuses permettent la diffusion des ions, des protéines à masse moléculaire faible et d’autres substances aux surfaces cellulaires apicales et basolatérales, ce qui simule l’environnement naturel des cellules in vivo.
- Source : Souris
- Traitement pour culture tissulaire effectué
- Produit non stérile
Pour l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Rond |
| Surface de culture | 21,3 cm2 |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Traitement de surface | Collagène Type IV |
| Type | Plaque de culture cellulaire |
| Nbre par carton | 20/Carton |
| Nb par paquet | 5/Paquet |
| Diamètre (métrique) | 60 mm |