Learn More
Corning™ Kit d’environnement de croissance pour cellules endothéliales BioCoat™
Code produit. 10365771
Click to view available options
Type:
Kit complet d’environnement de croissance pour cellules endothéliales
Milieu de culture pour cellules endothéliales
Conditionnement:
1 SET
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit. 10365771
Marque: Corning™ 355053
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Includes
Kit complet pour l’environnement : 500 ml de milieu de culture pour cellules endothéliales BD (milieu MCDB 131 contenant de l’hydrocortisone, de l’héparine et 2 % de sérum de veau fœtal ; 5 μg de facteur de croissance épidermique (EGF) de souris, lyophilisé, qualité récepteur ; 100 mg de supplément de croissance des cellules endothéliales (ECGS) de bovin, lyophilisé ; 50 mg d’inhibiteur de trypsine de soja, lyophilisé ; cinq flacons de 75 cm2 BD BioCoat Type I Collagen
Augmente le rendement en cellules endothéliales à partir de diverses sources
Idéal pour les cellules humaines de veine ombilicale (HUVEC), d’artère pulmonaire (HPAEC) et d’aorte (HAEC), ainsi que les cellules de cœur fœtal bovin (FBHEC). Les interactions entre les composants de la matrice extracellulaire et les facteurs de croissance jouent un rôle crucial dans la détermination de l’adaptation et des réactions des cellules de mammifères à leurs environnements micro tant in vivo qu’in vitro.
  • Les cellules peuvent être repiquées conformément aux procédures de routine, placées dans des systèmes de fermentation ou utilisées dans une grande variété de dosages biologiques
  • Solutions s’adaptant aux milieux spécialement formulés sans sérum ou à faible taux de sérum, aux compléments de culture et aux facteurs de croissance
  • Chaque lot d’environnement est testé lors d’un dosage biologique et un test de bactéries et de champignons est réalisé sur tous les composants
Ces produits sont destinés exclusivement à la recherche et non à une utilisation à des fins diagnostiques.
Construction de systèmes de modélisation pour étudier l’angiogenèse, l’athérosclérose, la guérison des plaies et la toxicologie in vitro
Informations sur la commande
Le milieu et les supports de culture cellulaire sont également disponibles séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit complet d’environnement de croissance pour cellules endothéliales
À utiliser avec (application) Construction de systèmes de modélisation pour étudier l’angiogenèse, l’athérosclérose, la guérison des plaies et la toxicologie in vitro
Conditions de stockage 2deg; à 8deg;C