Learn More
Corning™ Flacons à bouchon ventilé en poly-D-lysine BioCoat™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10666111
Click to view available options
Surface de culture:
150 cm2
175 cm2
25 cm2
75 cm2
Nbre par carton:
10
40/Boîte
5
50/Boîte
Conditionnement:
10 pièces
40 pièces
5 pièces
50 pièces
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit. 10666111
Marque: Corning™ 354537
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Idéaux pour les applications impliquant l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales
Les produits Corning™ BioCoat™ sont disponibles dans une variété d’options pré-enduites et sont la solution idéale pour améliorer l’adhérence et la croissance cellulaires d’une variété de cellules primaires et de cellules transformées dans des cultures exemptes de sérum ou contenant du sérum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 8,45 à 12,84 oz
Matériau du bouchon Phénolique
Capacité (métrique) 250 à 380 ml
À utiliser avec (application) Pour l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales
Type de goulot Cannelé
Nbre par carton 5
Forme Rectangulaires
Revêtement de surface Résine en PTFE
Stérilité Stérile
Surface de culture 75 cm2
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.