Learn More
Corning™ Flacons à bouchon ventilé en poly-D-lysine BioCoat™
Click to view available options
Surface de culture:
150 cm2
175 cm2
25 cm2
75 cm2
Nbre par carton:
10
40/Boîte
5
50/Boîte
Conditionnement:
10 pièces
40 pièces
5 pièces
50 pièces
Description
Les produits Corning™ BioCoat™ sont disponibles dans une variété d’options pré-enduites et sont la solution idéale pour améliorer l’adhérence et la croissance cellulaires d’une variété de cellules primaires et de cellules transformées dans des cultures exemptes de sérum ou contenant du sérum.
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 8,45 à 12,84 oz |
| Matériau du bouchon | Phénolique |
| Capacité (métrique) | 250 à 380 ml |
| À utiliser avec (application) | Pour l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales |
| Type de goulot | Cannelé |
| Nbre par carton | 5 |
| Forme | Rectangulaires |
| Revêtement de surface | Résine en PTFE |
| Stérilité | Stérile |
| Surface de culture | 75 cm2 |
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.