Learn More
Corning™ Facteur de nécrose tumorale-a (TNF-a) BioCoat™, recombinant humain, 50 μg
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Quantité:
5 x 10 μg
Conditionnement:
50µg
Description
Le facteur de nécrose tumorale-a (TNF-a) Corning présente des effets inhibiteurs de la croissance sur de nombreuses cellules tumorales et non tumorales telles que certaines cellules hématopoïétiques. Le produit a également un effet induisant la différenciation sur les macrophages.
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 x 10 μg |