Learn More
Invitrogen™ Biocytin TMR (5-(and-6)-Tetramethylrhodamine Biocytin)
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
Description
La biocytine de 5-(et-6)tétraméthylrhodamine (biocytine TMR) de traceur neuronal soluble dans l’eau peut être détectée dans des tissus fixes à l’aide de sondes d’avidine ou de streptavidine. Cependant, la biocytine de tétraméthylrhodamine peut également être observée directement dans des échantillons fixes ou non, car le colorant de tétraméthylrhodamine joint produit une fluorescence orange brillante (absorption/émission maximales de ∼ 554/581 nm).
Spécification
Spécification
| Conjugué | Colorants classiques |
| Quantité | 5 mg |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Forme | Pleine |
| Gamme de produits | Invitrogen |
| Type de produit | Biocytines |