Learn More
Biodiesel vierge, VHG™
Code produit 17979244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17979244 500 mL 500mL
17948954 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17979244 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGB100BLK500
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Biodiesel vierge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Biodiesel Blank
Méthodes ICP
Noms d’analytes ou de composants Biodiesel Blank
Conditions d’expédition Température ambiante
Nom IUPAC Biodiesel vierge
Solvent or Matrix B100 Biodiesel
Quantité 500 mL