Learn More
Étalon de carburant biodiesel, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Ampoule en verre ambrée prélimée 1 ml ; 2 mL
Description
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon d’organique fabriqué pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Analyte | N° CAS | Concentration |
---|---|---|
Monoléine | 111-03-5 | 100μg/ml |
Dioléine | 25637-84-7 | 50μg/ml |
Trioléine | 122-32-7 | 50μg/ml |
Glycérol | 56-81-5 | 5 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau | Biodiesel Fuel Standard in Pyridine |
Forme physique | Liquides |
CAS | 621-71-6, 1718-52-1, 122-32-7, 56-81-5 |
% min. CAS | 0.8, 99.2 |
% max. CAS | 0.8, 99.2 |
Formule moléculaire | C33H62O6 |
Clé InChI | LADGBHLMCUINGV-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC |
Nom IUPAC | Décanoate de 2,3-di(décanoyloxy)propyle |
Poids moléculaire (g/mol) | 554.853 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Biodiesel Fuel Standard in Pyridine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: nitrogen
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire