Learn More
Cytiva Membrane Biodyne™ A
Code produit. 17164481
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30 cm x 3 mm
Conditionnement:
1 rouleau
Code produit. 17164481
Marque: Cytiva 60106
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La membrane Biodyne A est une membrane en nylon 6.6 non chargée.
  • Capacité de liaison élevée pour les biomolécules
  • Offre une rétention des acides nucléiques et une sensibilité élevées
  • Convient parfaitement pour une utilisation avec des systèmes de chimiluminescence ou d’autres systèmes de détection où le fond est problématique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’emballage Rouleau
Description Non stérile
Matériau Nylon amphotère 6.6
Porosité 0,45 μm
Dimensions (LxW) 30 cm x 3 mm
Épaisseur 5,5 à 7 μm