Learn More
Cytiva Membrane Biodyne™ B
Click to view available options
Dimensions (LxW):
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
30 cm x 3 m
7 x 8,5 cm
Conditionnement:
1 rouleau
10 pièces
Description
- Cette charge positive est maintenue sur une large plage de pH et favorise une forte liaison ionique des acides nucléiques, ce qui la rend idéale pour le transfert et la détection des acides nucléiques
Spécification
Spécification
| Type d’emballage | Feuilles |
| Description | Non stérile |
| Matériau | Nylon chargé positivement 6.6 |
| Porosité | 0,45 μm |
| Dimensions (LxW) | 7 x 8,5 cm |
| Épaisseur | 5,7 à 6,7 μm |