Learn More
Cytiva Membrane Biodyne™ B
Code produit. 17134501
Click to view available options
Dimensions (LxW):
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
30 cm x 3 m
7 x 8,5 cm
Conditionnement:
1 rouleau
10 pièces
Code produit. 17134501
Marque: Cytiva 60208
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La membrane Biodyne B possède des surfaces de pores peuplées par une densité élevée de groupes d’ammonium quaternaire, ce qui la rend fortement cationique.
  • Cette charge positive est maintenue sur une large plage de pH et favorise une forte liaison ionique des acides nucléiques, ce qui la rend idéale pour le transfert et la détection des acides nucléiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’emballage Rouleau
Description Non stérile
Matériau Nylon chargé positivement 6.6
Porosité 0,45 μm
Dimensions (LxW) 20 cm x 3 m
Épaisseur 5,7 à 6,7 μm